Learn More
2,5-Dicloro-4,6-dimetilnicotinonitrilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10673793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10673793 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10610923 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10673793 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF00821DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 91591-63-8
Fórmula molecular C8H6Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 201.05
Número MDL MFCD00052631
Clave InChI UCGWYTUBYASPFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 334852
Nombre IUPAC 2,5-dicloro-4,6-dimetilpiridina-3-carbonitrilo
SMILES CC1=C(C(=NC(=C1Cl)C)Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dichloro-4, 6-dimethylnicotinonitrile
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,5-dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, pubchem20434, ksc669q6f, 2,5-dichloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-3-pyridyl cyanide, 3-pyridinecarbonitrile,5-dichloro-4,6-dimethyl, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,2,5-dichloro-4,6-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 95%