Learn More
2,5-Dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxi)anilina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline |
| CAS | 103015-84-5 |
| Fórmula molecular | C9H5Cl2F6NO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)benzenamine (ACI), CGA 224443 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5Cl2F6NO/c10-3-2-6(4(11)1-5(3)18)19-9(16,17)7(12)8(13,14)15/h1-2,7H,18H2 |
| SMILES | FC(C(F)C(F)(F)F)(F)OC(C=C1Cl)=C(C=C1N)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxi)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 328.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.9652 |