Learn More
Ácido 2,5-Dicloro-3-nitrobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11304564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304564 1 g 1 g
11314564 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304564 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01332.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-86-8
Fórmula molecular C7H3Cl2NO4
Peso molecular (g/mol) 236.004
Número MDL MFCD00014691
Clave InChI AUAXYMOBWXOEQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloro-3-nitrobenzoic acid, dinoben, benzoic acid, 2,5-dichloro-3-nitro, caswell no. 312, 3-nitro-2,5-dichlorobenzoic acid, unii-5rxk12d272, kyselina 2,5-dichlor-3-nitrobenzoova, epa pesticide chemical code 028101, kyselina 2,5-dichlor-3-nitrobenzoova czech, 2,5-dichloro-3-nitro-benzoic acid
PubChem CID 6951
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 218°C to 222°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1976119
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.01
Porcentaje de pureza ≥98%