Learn More
2,5-dicloro-2,5-dimetilhexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane |
| CAS | 6223-78-5 |
| Fórmula molecular | C8H16Cl2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dimethyl-2,5-dichlorohexane, NSC 408418 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16Cl2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(Cl)CCC(C)(C)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,5-dicloro-2,5-dimetilhexano |
| Peso molecular (g/mol) | 183.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0629 |