Learn More
2,5-Dicloro-1,4-dimetilbenceno, TRC
Código de producto. 30379210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379210 10 g
30373866 1 g
30376493 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43888510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1124-05-6
Fórmula molecular C8 H8 Cl2
Peso molecular (g/mol) 175.06
Sinónimo 2,5-Dichloro-p-xylene, NSC 61999, 1,4-Dichloro-2,5-dimethylbenzene
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2,5-dimetilo-benceno
SMILES Cc1cc(Cl)c(C)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0003