Learn More
2,5-Dicloro-1,4-benzoquinona, 98 %
Código de producto. 11496270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496270 1 g 1 g
11406280 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27152.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2,5-dicloro-1,4-benzoquinona se utiliza como un intermedio agroquímico y farmacéutico. También se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-93-0
Fórmula molecular C6H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 176.98
Número MDL MFCD00041736
Clave InChI LNXVNZRYYHFMEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-dichloro-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzo-1,4-quinone, p-benzoquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-quinone, acmc-1bhnt, 2,5-dichlorobenzoquinone, p-benzoquinone,5-dichloro, 2,5-dichoro-p-benzoquinone
PubChem CID 12011
Nombre IUPAC 2,5-diclorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES C1=C(C(=O)C=C(C1=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone
Punto de fusión 158°C to 162°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.98
Porcentaje de pureza 98%