Learn More
2,5-Dibromotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10711711 25 g Frasco de vidrio 25 g
10687231 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10711711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 263480250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 615-59-8 | Molecular Formula: C7H6Br2 | Molecular Weight: 249.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 615-59-8
Fórmula molecular C7H6Br2
Peso molecular (g/mol) 249.93
Número MDL MFCD00000090
Clave InChI QKEZTJYRBHOKHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromotoluene, benzene, 1,4-dibromo-2-methyl, toluene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo toluene, 3,6-dibromotoluene, 1,4-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3922, acmc-209mu2, chemwish ic06904
PubChem CID 12006
Nombre IUPAC 1,4-dibromo-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dibromotoluene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 5.0°C to 6.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.8100g/mL
Punto de ebullición 135.0°C to 136.0°C (35.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3Br2
Índice de refracción 1.6010 to 1.6030
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 308
Gravedad específica 1.81
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.93
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dibromotoluene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación