Learn More
2,5-Dibromotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454017 25 g 25 g
11444017 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19418.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 615-59-8 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-59-8
Fórmula molecular C7H6Br2
Peso molecular (g/mol) 249.933
Número MDL MFCD00000090
Clave InChI QKEZTJYRBHOKHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromotoluene, benzene, 1,4-dibromo-2-methyl, toluene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo toluene, 3,6-dibromotoluene, 1,4-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3922, acmc-209mu2, chemwish ic06904
PubChem CID 12006
Nombre IUPAC 1,4-dibromo-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromotoluene
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 1.813
Punto de ebullición 106°C to 108°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.602
Cantidad 25 g
Beilstein 1859123
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.94
Porcentaje de pureza 98%