Learn More
2,5-dibromotiofeno, TRC
Código de producto. 30376127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376127 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30376127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42548310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromothiophene
CAS 3141-27-3
Fórmula molecular C4 H2 Br2 S
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
SMILES Brc1ccc(Br)s1
Nombre IUPAC 2,5-dibromotiofeno
Peso molecular (g/mol) 241.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.8244