Learn More
2,5-Dibromotiofeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475423 250 g 250 g
11434080 25 g 25 g
11465423 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475423 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13406.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3141-27-3 | C4H2Br2S | 241.93 g/mol
2,5-Dibromothiophene, is mainly used as pharmaceutical intermediate and synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-dibromotiofeno se utiliza principalmente como intermediario farmacéutico y de síntesis.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Es insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3141-27-3
Fórmula molecular C4H2Br2S
Peso molecular (g/mol) 241.93
Número MDL MFCD00005420
Clave InChI KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiophene, unii-f0033k8cxm, pubchem5512, thiophene,5-dibromo, acmc-1ckmh, 2,5-bis bromanyl thiophene, ksc224g0j, 2,5-dibromothiophene, bidd:gt0086
PubChem CID 18453
Nombre IUPAC 2,5-dibromotiofeno
SMILES BrC1=CC=C(Br)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromothiophene
Punto de fusión -6°C
Densidad 2.15
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.629
Cantidad 250 g
Número UN UN2810
Beilstein 109899
Información de solubilidad It is soluble in chloroform and methanol. It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.94
Porcentaje de pureza 96%