Learn More
2,5-Dibromotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441470 25 g 25 g
11431470 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441470 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26909.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4175-78-4 | C3HBr2NS | 242.916 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4175-78-4
Fórmula molecular C3HBr2NS
Peso molecular (g/mol) 242.916
Número MDL MFCD00016891
Clave InChI XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, #
PubChem CID 312394
Nombre IUPAC 2,5-dibromo-1,3-tiazol
SMILES C1=C(SC(=N1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromothiazole
Punto de fusión 47°C to 49°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.92
Porcentaje de pureza 97%