Learn More
2,5-Dibromopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dibromopyridine |
| CAS | 624-28-2 |
| Fórmula molecular | C5 H3 Br2 N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Nicotinic Acid Impurity 13 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1ccc(Br)nc1 |
| Nombre IUPAC | 2,5-dibromopiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 236.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.8632 |