Learn More
2,5-Dibromopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10274660 10 g Frasco de vidrio 10 g
11351022 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10274660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112900100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-28-2 | C5H3Br2N | 236.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-28-2
Fórmula molecular C5H3Br2N
Peso molecular (g/mol) 236.89
Número MDL MFCD00006221
Clave InChI ZHXUWDPHUQHFOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromo pyridine, pyridine, 2,5-dibromo, 2,5-dibrompyridin, 2,5-dibromo-pyridine, 2,5-dibromopyridin, 3,6-dibromopyridine, 2,5,-dibromopyridine, 2,5-dibrompyridine, 2,5 dibromopyridine, pyridine,5-dibromo
PubChem CID 69353
Nombre IUPAC 2,5-dibromopiridina
SMILES BrC1=CC=C(Br)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dibromopyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 91.0°C to 96.0°C
Color Beige a marrón o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)Br2
Cantidad 10 g
Beilstein 20,233
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.89
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dibromopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.