Learn More
2,5-Dibromopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474343 10 g 10 g
11484343 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474343 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10937.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-28-2 | C5H3Br2N | 236.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-28-2
Fórmula molecular C5H3Br2N
Peso molecular (g/mol) 236.89
Número MDL MFCD00006221
Clave InChI ZHXUWDPHUQHFOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromo pyridine, pyridine, 2,5-dibromo, 2,5-dibrompyridin, 2,5-dibromo-pyridine, 2,5-dibromopyridin, 3,6-dibromopyridine, 2,5,-dibromopyridine, 2,5-dibrompyridine, 2,5 dibromopyridine, pyridine,5-dibromo
PubChem CID 69353
Nombre IUPAC 2,5-dibromopiridina
SMILES BrC1=CC=C(Br)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromopyridine
Punto de fusión 92°C to 96°C
Punto de ebullición 249°C
Cantidad 10 g
Beilstein 109099
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.9
Porcentaje de pureza 97%