Learn More
2,5-Dibromofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dibromophenol |
| CAS | 28165-52-8 |
| Fórmula molecular | C6H4Br2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phenol, 2,5-dibromo- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,5-Dibromophenol (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1cc(Br)ccc1Br |
| Peso molecular (g/mol) | 251.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.8629 |