Learn More
2,5-Dibromonitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10580371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10580371 25 g Frasco de vidrio 25 g
10192230 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10580371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112860250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3460-18-2 | C6H3Br2NO2 | 280.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3460-18-2
Fórmula molecular C6H3Br2NO2
Peso molecular (g/mol) 280.89
Número MDL MFCD00007046
Clave InChI WRGKKASJBOREMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromonitrobenzene, 1,4-dibromo-2-nitro-benzene, benzene, 1,4-dibromo-2-nitro, 2,5-dibromo-1-nitrobenzene, rarechem fh 1w 0042, pubchem3899, 1,4-dibromonitrobenzene, 2,5-dibromo nitrobenzene, 2,5-dibromo-nitrobenzene, acmc-1ahj1
PubChem CID 77004
Nombre IUPAC 1,4-dibromo-2-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dibromonitrobenzene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 81°C to 85°C
Color Amarillo
Densidad 2.3740g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br2C6H3NO2
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 250
Gravedad específica 2.374
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.89
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dibromonitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.