Learn More
2,5-Dibromohidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471698 25 g 25 g
15451698 1 g 1 g
15461698 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55453.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14753-51-6 | C6H4Br2O2 | 267.904 g/mol
It is an important pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenamiento: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado, alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14753-51-6
Fórmula molecular C6H4Br2O2
Peso molecular (g/mol) 267.904
Número MDL MFCD00192664
Clave InChI VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 280945
Nombre IUPAC 2,5-dibromobenceno-1,4-diol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)O)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromohydroquinone
Punto de fusión 191°C to 194°C
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,5-dibromohydroquinone, 2,5-dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-dibromohydroquine, 1,4-benzenediol,2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzene-1,4-diol, 1,4-benzenediol, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dihydroxybenzene
Información de solubilidad Soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.9
Porcentaje de pureza 97%