Learn More
2,5-Dibromobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362126 25 g 25 g
11352126 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03378.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7657-09-2
Número MDL MFCD00013554
Nombre IUPAC 1,4-dibromo-2-(trifluorometil)benceno
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromobenzotrifluoride
Punto de fusión 47°C to 51°C
Punto de ebullición 210°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Fórmula molecular C7H3Br2F3
Cantidad 25 g
Beilstein 2261093
Sinónimo 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl benzene, 2,5-dibromobenzotrifluoride, benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl, 2,5-dibromo trifluoromethyl benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl-benzene, toluene, 2,5-dibromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, pubchem9537, 2,5-dibromobenzotrifloride, 2,5-dibromo-, ,-trifluorotoluene
Clave InChI VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Br
Peso molecular (g/mol) 303.90
PubChem CID 82108
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.91
Porcentaje de pureza 98%