Learn More
2,5-Dibromobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352126 5 g 5 g
11362126 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03378.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7657-09-2
Número MDL MFCD00013554
ChEBI CHEBI:27656
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromobenzotrifluoride
Punto de fusión 47°C to 51°C
Punto de ebullición 210°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Fórmula molecular C20H16N2O4
Cantidad 5 g
Beilstein 2261093
Sinónimo camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin
Clave InChI VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
SMILES CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O
Peso molecular (g/mol) 348.36
PubChem CID 24360
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.91
Porcentaje de pureza 98%