Learn More
Ácido 2,5-dibromobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11477377 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11477377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15077.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromobenzoic acid
CAS 610-71-9
Punto de fusión 153°C to 157°C
Fórmula molecular C7H4Br2O2
Número MDL MFCD00016494
Cantidad 100 g
Beilstein 1868193
Sinónimo benzoic acid, 2,5-dibromo, rarechem fh 1 W 0049, pubchem3859, 2,5-dibromobenzoicacid, 2,5-dibromo-benzoic acid
Clave InChI SQQKOTVDGCJJKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1Br
Nombre IUPAC ácido 2,5-dibromobenzoico
Peso molecular (g/mol) 279.92
PubChem CID 11891
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.93
Porcentaje de pureza 98%