Learn More
Ácido 2,5-dibromobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457377 5 g 5 g
11467377 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15077.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 610-71-9 | C7H4Br2O2 | 279.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-71-9
Fórmula molecular C7H4Br2O2
Peso molecular (g/mol) 279.92
Número MDL MFCD00016494
Clave InChI SQQKOTVDGCJJKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,5-dibromo, rarechem fh 1w 0049, pubchem3859, 2,5-dibromobenzoicacid, 2,5-dibromo-benzoic acid, benzoicacid, 2,5-dibromo, 4-09-00-01027 beilstein handbook reference, ksc353s4r, acmc-1b114, 2,5-dibromobenzoic acid
PubChem CID 11891
Nombre IUPAC ácido 2,5-dibromobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromobenzoic acid
Punto de fusión 153°C to 157°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1868193
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.93
Porcentaje de pureza 98%