Learn More
Cloruro de 2,5-dibromobencenosulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399905 5 g 5 g
11389905 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19888.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23886-64-8 | C6H3Br2ClO2S | 334.406 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23886-64-8
Fórmula molecular C6H3Br2ClO2S
Peso molecular (g/mol) 334.406
Número MDL MFCD00060685
Clave InChI ZLMPLIWURYRGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenyl chlorosulfone, 2,5-dibromobenzene sulphonyl chloride, pubchem5112, acmc-1cbvd, ksc201m8p, 2,5-dibromophenylsulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonylchloride
PubChem CID 2737515
Nombre IUPAC cloruro de 2,5-dibromobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)S(=O)(=O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 69°C to 72°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2694054
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.41
Porcentaje de pureza 99%