Learn More
2,5-Dibromobenzaldehído, 97%
Código de producto. 15494297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494297 1 g 1 g
15404307 5 g 5 g
15414307 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15494297 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H31689.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 74553-29-0 | C7H4Br2O | 263,916 g/mol
El 2,5-dibromobenzaldehído se utiliza como intermedio y se utiliza para producir otros productos químicos. Puede reaccionar con etano-1,2-diol para obtener 2-(2,5-dibromo-fenil)-[1,3]dioxolano. La reacción se produce con el reactivo ácido p-toluenosulfónico, disolvente tolueno.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 2,5-dibromobenzaldehído se utiliza como intermedio y para producir otros productos químicos, y puede reaccionar con el etano-1,2-diol para obtener 2-(2,5-dibromo-fenil)-[1,3]dioxolano. Esta reacción se produce al utilizar ácido p-toluenosulfónico, un disolvente de tolueno, como reactivo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74553-29-0
Fórmula molecular C7H4Br2O
Peso molecular (g/mol) 263.916
Número MDL MFCD00462864
Clave InChI BQBXKWGMPUCSQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzaldehyde, zlchem 813, acmc-20a0sm, 2,5-di bromobenzaldehyde, ksc493q1h, 2,5-dibromobenzaldehyde
PubChem CID 13540069
Nombre IUPAC 2,5-dibromobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromobenzaldehyde
Punto de fusión 88°C to 102°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.93
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación