Learn More
2,5-Dibromoanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499406 5 g 5 g
11409416 25 g 25 g
11419416 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19114.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3638-73-1 | C6H5Br2N | 250.921 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3638-73-1
Fórmula molecular C6H5Br2N
Peso molecular (g/mol) 250.921
Número MDL MFCD00007636
Clave InChI WRTAZRGRFBCKBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromobenzenamine, benzenamine, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenylamine, rarechem fh 1w 0043, pubchem3452, 2,5-dibromo-phenylamine, aniline, 2,5-dibromo, 2,5-bis bromanyl aniline, acmc-209im6, 2,5-dibromoaniline
PubChem CID 77198
Nombre IUPAC 2,5-dibromoanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromoaniline
Punto de fusión 51°C to 56°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1817548
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.93
Porcentaje de pureza 98%