Learn More
2,5-Dibromoanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dibromoaniline |
| Punto de fusión | 51°C to 56°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Characteristic |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 1817548 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.93 |
| Porcentaje de pureza | 98% |