Learn More
2,5-Dibromo-4-picolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10613573 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10613573 1 g 1 g
10125363 5 g 5 g
11946321 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10613573 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 361050010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3430-26-0
Número MDL MFCD00234955
Clave InChI WWJLJUAHQHXDGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734429
Nombre IUPAC 2,5-dibromo-4-metilpiridina
SMILES CC1=CC(=NC=C1Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dibromo-4-picoline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37.0°C to 41.0°C
Color Naranja a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5Br2N
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,5-dibromo-4-picoline, pyridine, 2,5-dibromo-4-methyl, 2,5-dibromo-4-methyl-pyridine, pubchem2411, 2 pound not5-dibromo-4-methylpyridine, acmc-209i6i, 2, 5-dibromo-4-picoline, 2,5-dibromo-4-methypyridine, ksc495g9l, tpc-py104
Peso molecular (g/mol) 250.921
Formula Weight (peso de la fórmula) 251
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dibromo-4-picoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación