Learn More
2,5-Dibromo-4-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493937 5 g 5 g
15483937 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30457.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3430-26-0
Fórmula molecular C6H5Br2N
Peso molecular (g/mol) 250.921
Número MDL MFCD00234955
Clave InChI WWJLJUAHQHXDGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromo-4-picoline, pyridine, 2,5-dibromo-4-methyl, 2,5-dibromo-4-methyl-pyridine, pubchem2411, 2 pound not5-dibromo-4-methylpyridine, acmc-209i6i, 2, 5-dibromo-4-picoline, 2,5-dibromo-4-methypyridine, ksc495g9l, tpc-py104
PubChem CID 2734429
Nombre IUPAC 2,5-dibromo-4-metilpiridina
SMILES CC1=CC(=NC=C1Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromo-4-methylpyridine
Punto de fusión 36°C to 40°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.92
Porcentaje de pureza 97%