Learn More
2,5-Dibromo-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478548 25 g 25 g
15468548 5 g 5 g
15488548 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61961.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15862-37-0 | C5H2Br2N2O2 | 281.891 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15862-37-0
Fórmula molecular C5H2Br2N2O2
Peso molecular (g/mol) 281.891
Número MDL MFCD09266223
Clave InChI OQKWPJCAKRVADO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromo-3-nitro-pyridine, 2,5-di bromo-3-nitro pyridine, pyridine, 2,5-dibromo-3-nitro, pubchem5505, acmc-1bp61, ksc495e2t, 2 pound not5-dibromo-3-nitropyridine
PubChem CID 298470
Nombre IUPAC 2,5-dibromo-3-nitropiridina
SMILES C1=C(C(=NC=C1Br)Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.89
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dibromo-3-nitropyridine