Learn More
2,5-dibromo-3-n-dodeciltiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492358 1 g 1 g
15412368 250 mg 250 miligramos
15402368 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55958.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2,5-dibromo-3-n-dodeciltiofenoe se utiliza como un OLED intermedio y como un sabor y una fragancia intermedios.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148256-63-7
Fórmula molecular C16H26Br2S
Peso molecular (g/mol) 410.252
Número MDL MFCD00274315
Clave InChI ZIZGNWAMVWNAJT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5072754
Nombre IUPAC 2,5-dibromo-3-dodeciltiofeno
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=C(SC(=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromo-3-n-dodecylthiophene
Densidad 1.321
Punto de ebullición 135°C (2.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Índice de refracción 1.53
Cantidad 1 g
Sinónimo thiophene, 2,5-dibromo-3-dodecyl, 2,5-dibromo-3-laurylthiophene, 2,5-dibromo-3-dodecyl-thiophene, 2,5-bromo-3-dodecylthiophene, acmc-209cip, ksc496a6t, bidd:gt0375, thiophene,2,5-dibromo-3-dodecyl, 2,5-bis bromanyl-3-dodecyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-dodecylthiophene
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.25
Porcentaje de pureza 97%