Learn More
2,5-dibromo-3-metiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347795 25 g 25 g
11337795 5 g 5 g
11357795 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02693.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13191-36-1 | C5H4Br2S | 255.955 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13191-36-1
Fórmula molecular C5H4Br2S
Peso molecular (g/mol) 255.955
Número MDL MFCD00015470
Clave InChI IHFXZROPBCBLLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2,5-dibromo-3-methyl, 2,5-dibromo-3-methyl-thiophene, acmc-1bt3y, 2-p-nitrophenylthio ethanol, 2,5-dibrom-3-methylthiophen, 3-methyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-methylthiophene
PubChem CID 83219
Nombre IUPAC 2,5-dibromo-3-metiltiofeno
SMILES CC1=C(SC(=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Densidad 1.972
Punto de ebullición 226°C to 230°C
Índice de refracción 1.613
Cantidad 25 g
Beilstein 108894
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.97
Porcentaje de pureza 98%