Learn More
2,5-dibromo-3,4-dinitrotiofeno, TRC
Código de producto. 30370998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370998 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30370998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4254352G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
CAS 52431-30-8
Fórmula molecular C4 Br2 N2 O4 S
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4Br2N2O4S/c5-3-1(7(9)10)2(8(11)12)4(6)13-3
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Br)sc(Br)c1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,5-dibromo-3,4-dinitrotiofeno
Peso molecular (g/mol) 331.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.7946