Learn More
2,5-dibromo-3,4-dinitrotiofeno, TRC
Código de producto. 30384586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384586 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30384586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD425435500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
CAS 52431-30-8
Fórmula molecular C4 Br2 N2 O4 S
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4Br2N2O4S/c5-3-1(7(9)10)2(8(11)12)4(6)13-3
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Br)sc(Br)c1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,5-dibromo-3,4-dinitrotiofeno
Peso molecular (g/mol) 331.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.7946