Learn More
2,5-Dibromo-3,4-dinitrotiofeno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13498498 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13498498 5 g Frasco de vidrio 5 g
13488498 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13498498 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278220050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 52431-30-8 | C4Br2N2O4S | 331.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52431-30-8
Fórmula molecular C4Br2N2O4S
Peso molecular (g/mol) 331.92
Número MDL MFCD00015537
Clave InChI AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromo-3,4-dinitro-thiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro, acmc-1apgk, ksc491i5j, 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene gc
PubChem CID 257024
Nombre IUPAC 2,5-dibromo-3,4-dinitrotiofeno
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Br)SC(Br)=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dibromo-3, 4-dinitrothiophene
Punto de fusión 132.0°C to 134.0°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.94
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4