Learn More
2,5-Diaminotolueno Sulfato, TRC
Código de producto. 30137326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137326 50 g 50 g
30135718 250 g 250 g
30009753 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41670550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-50-9
Fórmula molecular C7 H10 N2 . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 220.25
Sinónimo Toluene-2,5-diamine, sulfate (1:1) (8CI), 2,5-Diaminotoluene sulfate, C.I. 76043, NSC 1703
Nombre IUPAC 2-metilbenceno-1,4-diamina; Ácido sulfúrico
SMILES Cc1cc(N)ccc1N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Diaminotoluene sulfate (2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate)
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2.H2O4S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;1-5(2,3)4/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0518