Learn More
Sulfato de 2,5-diaminotolueno, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Diaminotoluene sulfate (2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate) |
| CAS | 615-50-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,5-Diaminotoluene sulfate (2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate) |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 . H2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2.H2O4S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;1-5(2,3)4/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | Cc1cc(N)ccc1N.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-metilbenceno-1,4-diamina; ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 220.25 |
| Mostrar más |