Learn More
2,5-Diaminotolueno (>80%), TRC
Código de producto. 30135523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135523 10 g 10 g
30132418 5 g 5 g
18080730 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135523 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT53587710G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-70-5
Fórmula molecular C7 H10 N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Sinónimo Toluene-2,5-diamine (7CI,8CI), 2-Methyl-1,4-benzenediamine, 1,4-Diamino-2-methylbenzene, 1-Methyl-2,5-diaminobenzene, 2,5-Diaminotoluene, 2,5-Diaminotoluol, 2-Methyl-1,4-phenylenediamine, 2-Methyl-p-phenylenediamine, 4-Amino-2-methylaniline, 4-Amino-3-methylaniline, C.I. 76042, Toluylene-2,5-diamine, p-Toluenediamine
Nombre IUPAC 2-metilbenceno-1,4-diamina
SMILES Cc1cc(N)ccc1N
Spécification
Nombre del producto químico o material 2,5-Diaminotoluene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0844
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.