Learn More
2,5-Diaminopiridina, 97%
Código de producto. 10282902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10282902 1 g 1 GR
10614565 5 g 5 GR
10545914 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10282902 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360690010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4318-76-7 | C5H7N3| 109,13 g / mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4318-76-7
Fórmula molecular C5H7N3
Peso molecular (g/mol) 109.13
Clave InChI MIROPXUFDXCYLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-diaminopyridine, 2,5-pyridinediamine, pyridine, 2,5-diamino, diaminopyridine van, unii-h6olz060hi, h6olz060hi, da1, pyridine,5-diamino, 2,5-diamino pyridine, 2,5-diamino-pyridine
PubChem CID 20314
Nombre IUPAC piridina-2,5-diamina
SMILES C1=CC(=NC=C1N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Diaminopyridine
Punto de ebullición 180.0°C (12.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Diaminopyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación