Learn More
2,5-diamino-4,6-dicloropirimidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine |
| CAS | 55583-59-0 |
| Fórmula molecular | C4 H4 Cl2 N4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,5-Pyrimidinediamine, 4,6-dichloro-, 4,6-Dichloro-2,5-pyrimidinediamine, 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine, NSC 176971 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4Cl2N4/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h7H2,(H2,8,9,10) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloropirimidina-2,5-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 179.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.9813 |