Learn More
2,5-diamino-4,6-dicloropirimidina, TRC
Código de producto. 30349535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349535 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30349535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD415110500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
CAS 55583-59-0
Fórmula molecular C4 H4 Cl2 N4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,5-Pyrimidinediamine, 4,6-dichloro-, 4,6-Dichloro-2,5-pyrimidinediamine, 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine, NSC 176971
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4Cl2N4/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h7H2,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
Nombre IUPAC 4,6-dicloropirimidina-2,5-diamina
Peso molecular (g/mol) 179.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.9813