Learn More
2,5-diamino-4,6-dicloropirimidina, TRC
Código de producto. 30348820
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30348820 100 mg 100 miligramos
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 30348820 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD415110100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
CAS 55583-59-0
Fórmula molecular C4 H4 Cl2 N4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,5-Pyrimidinediamine, 4,6-dichloro-, 4,6-Dichloro-2,5-pyrimidinediamine, 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine, NSC 176971
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4Cl2N4/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h7H2,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
Nombre IUPAC 4,6-dicloropirimidina-2,5-diamina
Peso molecular (g/mol) 179.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.9813