Learn More
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluorometil)piridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10220100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10220100 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10220100 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00150DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 675602-90-1
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H5F4N3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,5-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-2,5-diamine, 2,5-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl-pyridine
Clave InChI SMAJZLPBXNXMJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=C(C(=N1)N)F)C(F)(F)F)N
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-(trifluorometil)piridina-2,5-diamina
Peso molecular (g/mol) 195.121
PubChem CID 2758028
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.12
Porcentaje de pureza 95%