Learn More
2,5-diamino-2,3-dihidrotiazolo[4,5-d]pirimidina-7-(6H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Diamino-2,3-dihydrothiazolo[4,5-d]pyrimidine-7-(6H)-one |
| CAS | 22288-77-3 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N5 O S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N5OS/c6-4-8-2-1(3(11)10-4)12-5(7)9-2/h5H,7H2,(H4,6,8,9,10,11) |
| SMILES | NC1NC2=C(S1)C(=O)NC(=N2)N |
| Nombre IUPAC | 2,5-diamino-3,6-dihidro-2H-[1,3]tiazolo[4,5-d]pirimidin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 185.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0371 |