Learn More
2,5-Diacetoxi-2,5-dihidrofurano (Mezcla de isómeros) (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Diacetoxy-2,5-dihydrofuran (Mixture of Isomers) |
| CAS | 7093-88-1 |
| Fórmula molecular | C8H10O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dihydro-2,5-furandiol 2,5-Diacetate, 2,5-Dihydro-2,5-furandiol Diacetate, 2,5-Diacetoxy-2,5-dihydrofuran, 2,5-Dihydro-2,5-diacetoxyfuran, NSC 139998 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)11-7-3-4-8(13-7)12-6(2)10/h3-4,7-8H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OC1OC(OC(=O)C)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (5-acetiloxi-2,5-dihidrofuran-2-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 186.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0528 |