Learn More
2,5-Di-terc-butilhidroquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215960 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10404555 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10215960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150840010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-58-4 | C14H22O2 | 222.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-58-4
Fórmula molecular C14H22O2
Peso molecular (g/mol) 222.33
Número MDL MFCD00008825
Clave InChI JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone
PubChem CID 2374
ChEBI CHEBI:41094
Nombre IUPAC 2,5-diterc-butilbenceno-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Di-tert-butylhydroquinone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 212°C to 218°C
Color Beige a beige rosado
Densidad 216g/mL
Temperatura de inflamación 216°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in aqueous alkali,soluble in acetone,alcohol and benzene,practically insoluble in toluene and hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino