Learn More
2,5-Di-terc-butilhidroquinona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482038 250 g 250 g
11472038 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14606.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-58-4 | C14H22O2 | 222.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-58-4
Fórmula molecular C14H22O2
Peso molecular (g/mol) 222.33
Número MDL MFCD00008825
Clave InChI JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone
PubChem CID 2374
ChEBI CHEBI:41094
Nombre IUPAC 2,5-diterc-butilbenceno-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Punto de fusión 214°C to 218°C
Densidad 1.07
Punto de ebullición 321°C
Temperatura de inflamación >200°C (392°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 2049542
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33
Porcentaje de pureza ≥98%