Learn More
2,5-Di-terc-butil-p-benzoquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322417 25 g 25 g
11312417 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10054.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2460-77-7 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2460-77-7
Fórmula molecular C14H20O2
Peso molecular (g/mol) 220.312
Número MDL MFCD00019442
Clave InChI ZZYASVWWDLJXIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,5-di-tert-butylquinone, 2,5-di-tert-butylsemiquinone, 2,5-di-tert-butylbenzoquinone, 2,5-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-di-tert-butyl-p-quinone, 2,5-di-tert-butyl-p-benzoquinone, unii-g893osv02d, p-benzoquinone, 2,5-di-tert-butyl, 2,5-di-t-butyl-p-benzoquinone
PubChem CID 17161
Nombre IUPAC 2,5-diterc-butilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=CC1=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Punto de fusión 152°C to 153°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2047945
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 99%