Learn More
2,5-di-(terc-butil-d9)-4-metoxifenol-3,6-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol-D20 (ditertbutyl-D18,phenol-3,6-D2) |
| CAS | 1219802-07-9 |
| Fórmula molecular | C15 D20 H4 O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 2,5-Di[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-4-methoxyphen-3,6-d2-ol, 2,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole-d20, 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol-D20 (ditertbutyl-D18,phenol-3,6-D2), DTBMP-d20, 2,5-Di-(tert-butyl-d9)-4-methoxyphenol-3,6-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H24O2/c1-14(2,3)10-9-13(17-7)11(8-12(10)16)15(4,5)6/h8-9,16 H,1-7H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,8 D,9 D |
| SMILES | [2 H]c1c(O)c(c([2 H])c(OC)c1C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,5-dideuterio-3,6-bis[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]-4-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 256.4731 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.3032 g/mol |
| Mostrar más |