Learn More
Cloruro de 2,5-di(2,2,2-trifluoroetoxi)benceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10780734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10780734 1 g 1 g
10650135 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10780734 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD11334DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 152457-95-9
Fórmula molecular C10H7ClF6O4S
Peso molecular (g/mol) 372.66
Número MDL MFCD00052841
Clave InChI UCHAULDYIPVTOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonylchloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulphonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulphonyl chloride, tech., pubchem5052, acmc-1c3ia
PubChem CID 2736077
SMILES FC(F)(F)COC1=CC(=C(OCC(F)(F)F)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC cloruro de 2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)bencenosulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.67
Porcentaje de pureza 97%