Learn More
2,5-Di(2,2,2-trifluoroetoxi)benceno-1-carbohidrazida, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10273422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10273422 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10354682 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10273422 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB03377EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 50778-75-1
Fórmula molecular C11H10F6N2O3
Peso molecular (g/mol) 332.202
Número MDL MFCD00221192
Clave InChI WJYCMPVGQTYGSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzohydrazide, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzene-1-carbohydrazide, maybridge1_008849, 2,5-bis 2,2,2-tris fluoranyl ethoxy benzohydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenecarbohydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazi, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazide 95+%, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acidhydrazide
PubChem CID 3547540
Nombre IUPAC 2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzohidrazida
SMILES C1=CC(=C(C=C1OCC(F)(F)F)C(=O)NN)OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-carbohydrazide
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%+
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.2
Porcentaje de pureza 90%