Learn More
2,5-Desoxifructosazina-13C4, TRC
Código de producto. 30360244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360244 5 mg 5 miligramos
30354786 1 mg 1 miligramo
30354444 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2358125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246815-27-9
Fórmula molecular C813C4H20N2O7
Peso molecular (g/mol) 308.27
Sinónimo (1R,2S,3R)-1-[5-[(2S,3R)-2,3,4-Trihydroxybutyl]-2-pyrazinyl]-1,2,3,4-butanetetrol-13C4, 2-(D-arabino-Tetrahydroxybutyl)-5-(D-erythro-2,3,4-trihydroxybutyl)pyrazine-13C4, NSC 270912-13C4
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)C[13c]1[13cH]n[13c]([13cH]n1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Deoxyfructosazine-13C4
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N2O7/c15-4-9(18)8(17)1-6-2-14-7(3-13-6)11(20)12(21)10(19)5-16/h2-3,8-12,15-21H,1,4-5H2/t8-,9+,10+,11+,12+/m0/s1/i2+1,3+1,6+1,7+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1405